About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.43
descrição
1/2 in. NPTF to 1/2 in. NPTM
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Swagelok SS-8-SE
Informações legais
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)