Z561657
Expanded tabletop plasma cleaner
AC/DC input 115 V AC
Sinônimo(s):
Surface Cleaning Equipment
About This Item
Produtos recomendados
A × L × P
11 in. × 18 in. × 9 in.
diâmetro da câmara × C
6 in. × 6 in.
6 nL × 6.5 in.
peso
37 lb
Descrição geral
- Adjustable RF power (Low, Medium, High power settings); Maximum 30W
- 6 in. diameter x 6.5 in length Pyrex chamber (optional quartz chamber)
- Hinged door with viewing window
- Active fan cooling
- 1/8" NPT metering valve to qualitatively control gas flow and chamber pressure
- 1/8" NPT 3-way valve to quickly switch from introducing gas, venting, and isolating the chamber
- Requires a separate vacuum pump to run the plasma process
Aplicação
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Protocolos
Create durable hydrophilic PDMS surface appropriate for multiple printing applications using hydrophilic inks.
Use of this kit results in a durable hydrophilic PDMS surface.