Documentos Principais
Z556564
Sigma-Aldrich
Aldrich® gas reducing flask inlet joint
joint: threaded 45/50
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 338,00
R$ 338,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 338,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
R$ 338,00
Check Cart for Availability
Materiais
glass
Junta
joint: threaded45/50
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
embalagem
pack of 1
Descrição geral
Replacement top for reducing flask.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)