Documentos Principais
Z552461
Sigma-Aldrich
Aldrich® glass thermometer well
fits flask, 12 L, immersion L 200 mm
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 643,00
R$ 643,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 643,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
R$ 643,00
Check Cart for Availability
Junta
joint ST/NS24/40
Características
fits flask 12 L
Categorias relacionadas
Descrição geral
Knobbed on sides for easy handling.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)