Documentos Principais
Z552003
Sigma-Aldrich
Aldrich® vacuum adapter with SafetyBarb® hose connector
straight port, male joint: ST/NS 24/40
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 237,00
R$ 237,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 237,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
R$ 237,00
Check Cart for Availability
Junta
male joint: ST/NS24/40
Categorias relacionadas
Descrição geral
Order replacement SafetyBarb hose connectors Z547786 (straight) or Z547883 (angled).
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)