Documentos Principais
Z551708
Chemat vacuum chucks
diam. 2 in.
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.845,00
R$ 2.845,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.845,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.79
R$ 2.845,00
Check Cart for Availability
descrição
Type CG
fabricante/nome comercial
Chemat
Diâmetro
2 in.
Descrição geral
For use with the Chemat Spin-coater system.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)