Documentos Principais
Z551600
Chemat compact hotplate
AC/DC input 220 V AC, European 2-pin plug
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 23.894,00
R$ 23.894,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 23.894,00
About This Item
Código UNSPSC:
41102406
NACRES:
NB.79
R$ 23.894,00
Check Cart for Availability
esterilidade
non-sterile
Características
CE compliant
fabricante/nome comercial
Chemat KW-4AH-220
Chemat
disponibilidade
not available in EU
faixa de medição de temperatura
120-660 °F, resolution: 1 °C
Parâmetros
50-350 °C temp. range
L × C
6 in. × 6 in.
Descrição geral
The portable design is convenient to be used in conjunction with the spin-coater. Has digital display and internal thermocouple.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)