The bottles are made of Type III glass.
Z551023
Graduated Valumetric™ bottles
clear soda-lime glass bottle, capacity 125 mL, white polypropylene cap, (PTFE faced LDPE liner), case of 24 ea
Sinônimo(s):
W216973
Selecione um tamanho
R$ 1.625,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.625,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Produtos recomendados
Materiais
(PTFE faced LDPE liner)
clear soda-lime glass bottle
round bottle
white polypropylene cap
Junta
Joints threaded neck (48-400)
Características
with cap
embalagem
case of 24 ea
fabricante/nome comercial
WHEATON® W216973
capacidade
125 mL
diâmetro × A
51 mm × 102 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Clear, USP Type III soda-lime glass
- Graduated in mL and ounces
- Easy removal of contents
- Available with caps attached or bulk packs without caps
- HAZCOM labels, provided in each case of bottles with the exception of bulk packs, allow for ID of content and safety notification
- Tamper Evident Seal keeps bottle sealed, protecting contents from accidental misuse (not included in bulk packs)
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
-
What type of glass are the Z551023-1PAK items made of?
1 answer-