Documentos Principais
Z549681
Sigma-Aldrich
High-vacuum valve adapter
male joint: ST/NS 19/22
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 812,00
R$ 812,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 812,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
R$ 812,00
Check Cart for Availability
Junta
male joint: ST/NS19/22
Categorias relacionadas
Descrição geral
For high-vacuum applications. Features a high-vacuum PTFE valve. For use with 1/4in. I.D. tubing.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)