Documentos
Z548022
Sigma-Aldrich
Aldrich® separatory funnel with glass stopcock
capacity 60 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Junta
joint stopper14/20
descrição
conical
capacidade
60 mL
furo da torneira
2 mm
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC