Documentos Principais
Z547794
Sigma-Aldrich
Aldrich® three-neck round-bottom flask
vertical, capacity 25 mL, joint: ST/NS 14/20
Sinônimo(s):
flask round bottom, round bottom flasks, round bottomed flask
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 429,00
R$ 429,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 429,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
R$ 429,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Materiais
borosilicate glass
round bottom flask
three angled neck
three-neck
Junta
joint: ST/NS14/20
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
capacidade
25 mL
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)