Documentos Principais
Z547131
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel
funnel capacity 6,000 mL, disc diam. 150 mm, porosity 70-100 μm
Sinônimo(s):
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 5.980,00
R$ 5.980,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 5.980,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
R$ 5.980,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Materiais
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
diâmetro do disco
150 mm
capacidade do funil
6,000 mL
diâmetro da haste
32 mm
tamanho de poro
70-100 μm porosity
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)