Documentos Principais
Z545140
Molymod® bonding links
Rigid bond, white
About This Item
Código UNSPSC:
60104505
NACRES:
NB.17
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
embalagem
pkg of 25
pkg of 4 pkg
fabricante/nome comercial
Molymod
Comprimento
20 mm
cor
white
Descrição geral
The bond lengths stated in the table are measured from atom to atom. Bonding links are available in various colors and may be used to represent different bond types. For example, gray links can represent covalent bonds, while purple or white links can represent ionic bonds.
Informações legais
Molymod is a registered trademark of Spiring Enterprises Ltd.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)