Documentos Principais
Z544167
Molymod® Atoms and Bonds
Carbon, no. of holes, 4, diam. 23 mm, angle, 109.5
Selecione um tamanho
1 PKG
R$ 123,00
R$ 123,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 PKG
R$ 123,00
About This Item
Código UNSPSC:
60104506
NACRES:
NB.17
R$ 123,00
Check Cart for Availability
Características
angle 109.5
no. of holes 4
fabricante/nome comercial
Molymod
Diâmetro
23 mm
cor
black
Embalagem
1PAK = 10EA
10PAK = 10 x 1PAK or 100EA
Informações legais
Molymod is a registered trademark of Spiring Enterprises Ltd.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)