Documentos Principais
Z542547
Sigma-Aldrich
Ace O-rings, Viton®
I.D. 13.9 mm, wall size 1.78 mm
Selecione um tamanho
1 PKG
R$ 174,00
R$ 174,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 PKG
R$ 174,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
R$ 174,00
Check Cart for Availability
embalagem
pkg of 12 ea
fabricante/nome comercial
Ace Glass 785513
D.I.
13.9 mm
tamanho da parede
1.78 mm
Informações legais
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)