Z538833
Solvent reservoirs for EZSafe® assemblies
capacity 1,000 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Materiais
colorless
glass
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
capacidade
1,000 mL
Descrição geral
Columns can accommodate all reservoir sizes. GL-45 connector for attachment to column is sold separately.
Informações legais
EZ Safe is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)