Documentos Principais
Z530697
Sigma-Aldrich
Aldrich® vacuum manifold with joints
positions, 3, joint: ST/NS 24/40
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.682,00
R$ 4.682,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.682,00
About This Item
Código UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.79
R$ 4.682,00
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS24/40
Características
positions 3
Comprimento
300 mm
Descrição geral
This practical design provides clearance to accommodate 250mL flasks with a snap of a Keck® clip. Manifolds are available with either <ST/>14/20, <ST/>24/40, or <ST/>29/32 joints. Glass stopcocks have a 4mm bore.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Keck is a registered trademark of Adcuram Lab Technologies GmbH
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)