Documentos Principais
Z530387
Sigma-Aldrich
Aldrich® short-path distillation head
Joints: ST/NS 14/20 (2), thermometer joint: ST/NS 10/18
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 474,00
R$ 474,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 474,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
R$ 474,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Junta
thermometer joint: ST/NS10/18
Joints: ST/NS14/20 (2)
profundidade de imersão
50 mm
Descrição geral
Vigreux indents prevent bumping of fine or lightweight column packing into the condenser or fraction cutter when column is flooded.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)