Z529362
Shigemi 5 mm Symmetrical NMR microtube assembly
matched with CDCl3, bottom L 15 mm
Sinônimo(s):
Shigemi nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
Selecione um tamanho
R$ 1.216,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.216,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Produtos recomendados
Materiais
glass tube
fabricante/nome comercial
Shigemi CMS-005V
Parâmetros
900 MHz frequency
base C
15 mm
tubo de amostra exterior C × D.E.
180.0 mm × 4.965 mm
tubo de amostra exterior D.E.
5 mm
tamanho
180 mm
diâmetro do tubo
5 mm
inserto do tubo C × D.E.
190.0 mm × 4.1 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
The Symmetrical NMR microtube consists of outer tube and insert with these features:
- Magnetic susceptibility matched to a variety of solvents for the best resolution in these solvents using minimal amount of sample
- The small sample size will not affect the spectral resolution or the sidebands
- Each microtube assembly consists of an insert and an outer sample tube
- Suitable for 900 MHz NMR instruments
Choose a bottom length that most closely matches the probe coil.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)