Documentos Principais
Z517100
Sigma-Aldrich
Aldrich® Snyder distilling column
Joints: ST/NS 24/40 (2), five sections
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 959,00
R$ 959,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 959,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
R$ 959,00
Check Cart for Availability
Junta
Joints: ST/NS24/40 (2)
D.I. × D.E.
11 mm × 15 mm
C efetivo
380 mm
Descrição geral
Floating ball type with joints. Highly efficient column for atmospheric distillations. Effectively separates close boiling materials. One ball per section.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)