Documentos Principais
Z516457
Sigma-Aldrich
Aldrich® 5 mm NMR tube filling manifold
2 ports, L 150 mm
Sinônimo(s):
nmr tube, nmr tubes, tube manifold
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.434,00
R$ 4.434,00
Previsão de entrega em27 de março de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.434,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
SB.32
R$ 4.434,00
Previsão de entrega em27 de março de 2025
Comprimento
150 mm
Descrição geral
Convenient, easy systems for preparing air- and moisture-sensitive NMR samples within a controlled manifold environment.
NMR Tube Filling Technique
1.
Insert NMR tube through the open top cap and Viton® O-ring, Evacuate NMR tube
2. Fill NMR tube with a syringe through the PTFE-faced silicone septa
3. Tip-off NMR tube or remove tube and cap
Manifolds have 0-10 mm bore PTFE valves. The multiple filling station units allow removal of one NMR tube while the remaining tube(s) stay under vacuum
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)