Documentos Principais
Z516031
Sigma-Aldrich
Schlenk reaction and storage tube
female joint: ST/NS 29/32, capacity 100 mL
Sinônimo(s):
storage tubes, tube flask, tube storage
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 575,00
R$ 575,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 575,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
R$ 575,00
Check Cart for Availability
Materiais
colorless cap
colorless tube
round bottom
Junta
female joint: ST/NS29/32
Características
graduations: no
capacidade
100 mL
Descrição geral
2 mm glass stopcock. The side-arm accommodates a septum (use Z565695 or Z565679). Designed for small-scale manipulation of air and moisture-sensitive reagents. Thermoplastic screw caps with Viton O-rings usable to 140°C.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)