Documentos Principais
Z515825
Sigma-Aldrich
Schlenk Kjeldahl reaction and storage flask
capacity 250 mL, male joint: ST/NS 14/20
Sinônimo(s):
schlenk flasks, schlenk tubes, storage tube
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
pear-shaped
single-neck
Junta
male joint: ST/NS14/20
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Female Joint: ST/NS & screw cap
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
capacidade
250 mL
Descrição geral
2 mm glass stopcock. The side-arm accommodates a septum (use Z565695 or Z565679). Designed for small-scale manipulation of air and moisture-sensitive reagents. Thermoplastic screw caps with Viton O-rings usable to 140 deg C.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)