Documentos Principais
Z515728
Sigma-Aldrich
Schlenk Kjeldahl reaction and storage flask
female joint: ST/NS 24/40, capacity 100 mL
Sinônimo(s):
schlenk flasks, schlenk tubes, storage tube
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 564,00
R$ 564,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 564,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
R$ 564,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass
pear-shaped
single-neck
Junta
female joint: ST/NS24/40
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Female Joint: ST/NS & screw cap
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
capacidade
100 mL
Descrição geral
2 mm glass stopcock. The side-arm accommodates a septum (use Z565695 or Z565679). Designed for small-scale manipulation of air and moisture-sensitive reagents. Thermoplastic screw caps with Viton O-rings usable to 140 deg C.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)