Documentos Principais
Z515582
Sigma-Aldrich
Aldrich® evaporating flask, pear-shaped
capacity 100 mL, joint: ST/NS 29/32, non-coated, heavy wall
Sinônimo(s):
bottom flask, flask round, round flask
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 248,00
R$ 248,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 248,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
R$ 248,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass
long
pear-shaped
single-neck
Junta
joint: ST/NS29/32
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Büchi equivalent, 00432
capacidade
100 mL
Descrição geral
These pear-shaped evaporating flasks can be used as boiling type flasks for rotary evaporators.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)