Documentos Principais
Z512885
Sigma-Aldrich
Serrated silicone rubber septa
bottom O.D. 19.5 mm, fits neck I.D., 17.5 mm, ST/NS: 19/22
Selecione um tamanho
1 PKG
R$ 1.174,00
R$ 1.174,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 PKG
R$ 1.174,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
R$ 1.174,00
Check Cart for Availability
Materiais
rubber septa (silicone)
translucent septa
uso
ST/NS: 19/22
Características
fits neck I.D. 17.5 mm
embalagem
pack of 50 ea
base D.E.
19.5 mm
Descrição geral
Translucent silicone rubber septa:
• Contain no pigments, waxes, or molding agents
• Good for high heat applications (200°C continuous or 400°C intermittent)
• Autoclavable for sterile applications
• Excellent resistance to deterioration due to sunlight and ozone
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)