Documentos Principais
Z512206
Sigma-Aldrich
Serrated natural rubber septa
red rubber, bottom O.D. 19.5 mm, fits neck I.D., 17.5 mm, ST/NS: 19/22
Selecione um tamanho
1 PKG
R$ 790,00
R$ 790,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 PKG
R$ 790,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
eCl@ss:
32119211
NACRES:
NB.35
R$ 790,00
Check Cart for Availability
Materiais
red rubber
uso
ST/NS: 19/22
Características
fits neck I.D. 17.5 mm
embalagem
package of 100
base D.E.
19.5 mm
Descrição geral
Closure has a turnover flange molded to grip outside of container neck, promoting a double seal in conjunction with annular serrations on a hollow plug. Annular serrations depress themselves against the inside wall of the bottle neck, making each serration a suction sealing point.
Note: For extra security when using large bore transfer needles, fasten septum to bottle or flask opening with a wrap-it tie. See ties and accessory tool listings on next page.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Clorofórmio-d 99.8 atom % D
Sigma-Aldrich
151823
Clorofórmio-d