Documentos Principais
Z512192
Sigma-Aldrich
Serrated natural rubber septa
white rubber, bottom O.D. 18 mm, fits neck I.D., 16.0 mm, Sure/Seal
Selecione um tamanho
1 PKG
R$ 745,00
R$ 745,00
Previsão de entrega em24 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 PKG
R$ 745,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
R$ 745,00
Previsão de entrega em24 de abril de 2025
Materiais
white rubber
uso
Sure/Seal
Características
fits neck I.D. 16.0 mm
embalagem
package of 100
base D.E.
18 mm
Descrição geral
Closure has a turnover flange molded to grip outside of container neck, promoting a double seal in conjunction with annular serrations on a hollow plug. Annular serrations depress themselves against the inside wall of the bottle neck, making each serration a suction sealing point.
Note: For extra security when using large bore transfer needles, fasten septum to bottle or flask opening with a wrap-it tie. See ties and accessory tool listings on next page.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)