Documentos Principais
Z508608
Ace precision-ground shaft
diam. × L 10 mm × 690 mm
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 472,00
R$ 472,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 472,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
R$ 472,00
Check Cart for Availability
Materiais
glass
descrição
With button
Características
for flask size 12 ‑ 22 L
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Ace Glass 8068-04
diâmetro × C
10 mm × 690 mm
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)