Z507016
Michel-Miller column plug
Back seal, PTFE, thread size 25 mm
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.52
Materiais
PTFE
fabricante/nome comercial
Ace Glass 584549
técnica(s)
LPLC: suitable
tamanho da rosca
25 mm
Descrição geral
Solid plug for use as stopper with Ace-Threds. Seals M-M column ends, Plugs with #50 Ace-Thred fit Ace large columns.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)