Documentos Principais
Z505366
Ace O-ring, CAPFE
I.D. 10.8 mm, wall size 1.78 mm
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 234,00
R$ 234,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 234,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
R$ 234,00
Check Cart for Availability
fabricante/nome comercial
Ace Glass 7855810
D.I.
10.8 mm
tamanho da parede
1.78 mm
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5