Documentos Principais
Z424595
Pressure relief valve for PLAS-LABS glovebox
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.900,00
R$ 2.900,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.900,00
About This Item
Código UNSPSC:
42132201
NACRES:
NB.35
R$ 2.900,00
Check Cart for Availability
fabricante/nome comercial
Plas-Labs 800-PRV
Descrição geral
Useful for eliminating unwanted positive pressure build up in any of Plas-Labs® glove boxes. The acrylic relief valve is easily mounted at the gas inlet or outlet with 1/8 in. NPT SS connections. Exhausted air can be directed away from operators by a hose connection to the outlet port. For minimizing gas consumption, use with the controlled purge system.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)