Documentos Principais
Z423491
Easy-Read® thermometer
temperature 20-500 °F, immersion level, 76 mm
Sinônimo(s):
immersion thermometer
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 422,00
25 EA
R$ 7.820,00
R$ 422,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 422,00
25 EA
R$ 7.820,00
About This Item
Código UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.79
R$ 422,00
Check Cart for Availability
Características
immersion level 76 mm
embalagem
pack of 1 ea
pack of 25 ea
fabricante/nome comercial
HB Instruments B60302-0100
faixa de medição de temperatura
20-500 °F
Comprimento
355 mm
D.E.
6-7 mm
Descrição geral
Easy-to-read thermometers with black printing on a bright yellow background. Filled with contrasting black, non-hazardous, Enviro-Safe liquid. Calibrated with NIST, DKD standards.
Aplicação
Easy Read® thermometer can be used in pharmaceutical, petrochemical, food, beverage processing, dairies, breweries, distilleries, universities and chemical labs.
Informações legais
Easy Read is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)