Documentos Principais
Z422290
Sigma-Aldrich
Aldrich® concentrator condenser head
Overall H 255 mm, Joints: ST/NS 14/20 (2)
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Junta
Joints: ST/NS14/20 (2)
Total A
255 mm
Descrição geral
Efficiently condenses vapors for rapid solvent removal. Vapors rise up the inner tube and condense on the highly efficient spiral path.
Features:
• Replaces traditional 3-piece distillation set-up
• Compact size, only 30 cm high
• Use under vacuum or at atmospheric pressure
• Water cooled jacket
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)