Documentos Principais
Z421928
Sigma-Aldrich
Aldrich® triple-coil condenser
single stack, joint: SJ 65/40
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Junta
joint: SJ65/40
Total A
610 mm
área da superfície
3650 cm2
Descrição geral
Efficient, high-volume condensation for large system applications. Large surface area provides efficient condensation of refluxing liquids with reduced risk of flooding. For use with flasks up to 72 L. Coil surface area: 1230 cm2; height: 440 mm; O.D.: 60 mm.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)