Documentos Principais
Z420409
Medium porous filter plate for Table-Top Buchner funnels
for Z420379
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 5.275,00
R$ 5.275,00
Previsão de entrega em26 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 5.275,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104925
NACRES:
NB.43
R$ 5.275,00
Previsão de entrega em26 de maio de 2025
Materiais
high-density polyethylene
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art H91462-4345
diâmetro do filtro
18 in.
cor
none
tamanho de poro
45—90 μm
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)