Documentos Principais
Z415855
Supelco
EZSafe® flash-chromatography column with reservoir
capacity 1,000 mL, Standard column
About This Item
Código UNSPSC:
41121813
NACRES:
NC.05
técnica(s)
LPLC: suitable
tamanho do furo
2 mm
capacidade
1,000 mL
adequação
suitable for chromatography
Descrição geral
Low pressure (max. 7 psig) medium wall columns with reservoir. Greaseless PTFE insert with GL-45 screw-thread attaches flow control valve to column. Precision all-PTFE valve and drip-tip.
Informações legais
EZ Safe is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)