Documentos Principais
Z414255
Sigma-Aldrich
Aldrich® septum-inlet adapter, in-line
Plain, Joints: ST/NS 24/40 (2)
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 372,00
R$ 372,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 372,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
R$ 372,00
Check Cart for Availability
Junta
Joints: ST/NS24/40 (2)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Inlet diam. 14 mm. Requires septum Z564702 or Z564699.
Septum-inlets require septum Z565695 or Z565679 except where noted.
Ligação
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)