Z414190
Aldrich® pour-out adapter
male joint: ST/NS 29/32
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Junta
male joint: ST/NS29/32
Descrição geral
For pouring from flasks or funnels without pouring over ground joint.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)