Z412414
Microflex® 93-843 Supreno™ powder-free nitrile gloves
size XL
Sinônimo(s):
disposable glove
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
blue gloves
blue nitrile
tamanho
XL
esterilidade
non-sterile
non-sterile
Características
disposable
latex free
powder-free
embalagem
pack of 100 ea (boxes of 100)
pkg of 100 ea
fabricante/nome comercial
Microflex SU-690-XL
C × espessura
9.7 in. (245 mm) × 5.5 mil (0.14 mm)
Descrição geral
- Non-latex exam glove
- Non-sterile
- 100% powder-free, noncontaminating
- Ambidextrous
- Beaded, tear resistant cuffs
- Fully textured surface
Thickness:
- Cuff: 0.11 mm (4.3 mil)
- Palm: 0.14 mm (5.5 mil)
- Finger: 0.20 mm (7.8 mil)
- Length: 245 mm (9.7")
Características e benefícios
- Non-latex exam glove
- Non-sterile
- 100% powder-free, noncontaminating
- Ambidextrous
- Beaded, tear resistant cuffs
- Fully textured surface
Thickness:
- Cuff: 0.11 mm (4.3 mil)
- Palm: 0.14 mm (5.5 mil)
- Finger: 0.20 mm (7.8 mil)
- Length: 245 mm (9.7")
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)