Documentos Principais
Z406643
Sigma-Aldrich
Borosilicate glass stirrer blade
W × L 19 mm × 60 mm
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 104,00
R$ 104,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 104,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
R$ 104,00
Check Cart for Availability
Materiais
glass
descrição
for shafts with button
Características
fits shaft o.d. 10 mm
for flask size 250 ‑ 500 mL
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Ace Glass 8083-08
L × C
19 mm × 60 mm
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)