Z400645
EZSafe® chromatography columns with precision valve
With fritted disc, I.D. × L 15 mm × 250 mm, volume 40 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121813
NACRES:
NC.05
técnica(s)
LPLC: suitable
D.I. × C
15 mm × 250 mm
tamanho do furo
2 mm
volume
40 mL
adequação
suitable for chromatography
Descrição geral
Low pressure (max. 7 psig) medium wall columns with reservoir. Greaseless PTFE insert with screw-thread attaches flow control valve to column. Precision all-PTFE valve and drip-tip.
Informações legais
EZ Safe is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)