Z340510
Binder drying oven FD series
FD 056, AC/DC input 230 V AC
Sinônimo(s):
benchtop drying oven, drying oven
About This Item
Produtos recomendados
entrada CA/CC
230 V
Características
CE compliant
timer Electronic 0-99.59hr
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
FD 056
disponibilidade
not available in USA and Canada
Parâmetros
10 C above room temperature-30 °C temp. range
volume interno da câmara
60 L
interior C × L × A
565 mm × 560 mm × 625 mm
peso
40 kg
Descrição geral
- Hot air sterilizers with forced convection
- 2 chrome plated shelves
- Temperature safety device CI.2
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)