Key Documents
Z319953
Büchi® model B-585 distillation flask
Terminal position ball flask
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
glass
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Büchi 036478
capacidade
40 mL
Descrição geral
For use with B-580 & B-585 ovens.
Informações legais
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG