Documentos Principais
Z317748
Duran® vacuum desiccator replacement lids
knobbed, nominal diameter 100 mm , DN
Sinônimo(s):
244104607
Selecione um tamanho
Z317748-1EA
R$ 1.042,00
R$ 1.042,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Z317748-1EA
R$ 1.042,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
R$ 1.042,00
Check Cart for Availability
fabricante/nome comercial
DURAN®
Schott
disponibilidade
not available in USA and Canada
diâmetro nominal
100 mm , DN
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)