Documentos Principais
Z317713
Flange base for Duran® vacuum desiccators
Grooved, I.D. 200 mm
Sinônimo(s):
247736102
Selecione um tamanho
Z317713-1EA
R$ 2.083,00
R$ 2.083,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Z317713-1EA
R$ 2.083,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
R$ 2.083,00
Check Cart for Availability
fabricante/nome comercial
DURAN®
Schott
disponibilidade
not available in USA and Canada
D.I.
200 mm
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)