Documentos Principais
Z314633
FORTUNA® tuberculin syringes
capacity 1.0 mL, Luer lock tip style
About This Item
Código UNSPSC:
41122000
Características
graduated 0.01 mL
fabricante/nome comercial
Fortuna Graf
capacidade
1.0 mL
Informações legais
FORTUNA is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)