Documentos Principais
Z314595
FORTUNA® Optima glass syringes with interchangeable components
capacity 100 mL, Luer lock tip style
Sinônimo(s):
Glass syringe
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 758,00
10 EA
R$ 6.764,00
R$ 758,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 758,00
10 EA
R$ 6.764,00
About This Item
Código UNSPSC:
42142600
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
R$ 758,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass
Características
autoclavable
graduated 4 mL
fabricante/nome comercial
Fortuna Graf
capacidade
100 mL
Descrição geral
  • Interchangeable barrels and plungers
  • Flanges flat on two sides to prevent syringe rolling
  • Colored ring on plunger ends for easy volume measurement
  • Conformity certified by H mark
Glass Luer
- standard Luer hub
Luer lock - metal Luer lock tip on glass syringe, easy twist locks Luer needle onto syringe
Informações legais
FORTUNA is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)