Z313874
Retsch test sieves
2.8 mm, D × H 200 mm × 50 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41105003
Materiais
stainless steel (with wire gauze)
fabricante/nome comercial
Retsch
disponibilidade
not available in USA and Canada
P × A
200 mm × 50 mm
tamanho de partícula
2.8 mm
Descrição geral
For mechanical or manual, wet or dry sieving. Quintuple tested and provided with Quality Certificate DIN ISO 3310/1.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)