Documentos
Z309435
Quickfit® flat-bottom boiling flasks
capacity 500 mL, joint: ST/NS 24/29
Sinônimo(s):
FF500/3S
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
Materiais
borosilicate glass
flat bottom flask
short
single-neck
Junta
joint: ST/NS24/29
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
embalagem
case of 5
fabricante/nome comercial
Quickfit FF 500/3S
disponibilidade
not available in USA and Canada
capacidade
500 mL
Descrição geral
With short neck and ground-glass socket. Not suitable for vacuum use.
Informações legais
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited